Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Filamin Protein
A cDNA sequence encoding the Filamin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11883-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918688
Menge Preis
1 194.62 € / 50 Mikrogramm
10 182.86 € / 50 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Filamin Protein
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Native Protein
The protein was lyophilized from a 1 mg/ml solution containing 20mM Tris / acetate buffer pH 7.6, 0.1mM EDTA, 2mM DTT, 9M urea and 20mM NaCl.