Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Gliadin Gamma 18.6kDa Wheat Protein
A cDNA sequence encoding the Gliadin Gamma 18.6kDa Wheat was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11984-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919008
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Gliadin Gamma 18.6kDa Wheat Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Gliadin is supplied in 20mM HEPES buffer pH 8.0, 200mM NaCl, and 20% glycerol.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 94% as determined by SDS-PAGE.