Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Gliadin Gamma 18.6kDa Wheat Protein
A cDNA sequence encoding the Gliadin Gamma 18.6kDa Wheat was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5905.00 €
Spezifikation
Name | Gliadin Gamma 18.6kDa Wheat Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15929008
|
enQuireBio™
QP11984-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15919008
|
enQuireBio™
QP11984-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15909008
|
enQuireBio™
QP11984-1MG |
1 mg |
5905.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Gliadin Gamma 18.6kDa Wheat Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Greater than 94% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Gliadin is supplied in 20mM HEPES buffer pH 8.0, 200mM NaCl, and 20% glycerol. |