Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Gly m 4.0101 Protein
A cDNA sequence encoding the Gly m 4.0101 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11997-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919048
  • 910.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Gly m 4.0101 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MGVFTFEDEI NSPVAPATLY KALVTDADNV IPKALDSFKS VENVEGNGGP GTIKKITFLE DGETKFVLHK IESIDEANLG YSYSVVGGAA LPDTAEKITF DSKLVAGPNG GSAGKLTVKY ETKGDAEPNQ DELKTGKAKA DALFKAIEAY LLAHPDYN
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Gly m 4.0101 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.