Learn More
enQuireBio™ Recombinant other lldD Protein
A cDNA sequence encoding the lldD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 948121 |
---|---|
Name | lldD Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | lldD |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15930879
|
enQuireBio™
QP12578-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920879
|
enQuireBio™
QP12578-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910879
|
enQuireBio™
QP12578-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
948121 | |
Research Use Only | |
lldD | |
Other | |
His | |
The lldD solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
lldD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMIISAA SDYRAAAQRI LPPFLFHYMD GGAYSEYTLR RNVEDLSEVA LRQRILKNMS DLSLETTLFN EKLSMPVALA PVGLCGMYAR RGEVQAAKAA DAHGIPFTLS TVSVCPIEEV APAIKRPMWF QLYVLRDRGF MRNALERAKA AGCSTLVFTV DMPTPGARYR DAHSGMSGPN AAMRRYLQAV THPQWAWDVG LNGRPHDLGN ISAYLGKPTG LEDYIGWLGN NFDPSISWKD LEWIRDFWDG PMVIKGILDP EDARDAVRFG ADGIVVSNHG GRQLDGVLSS ARALPAIADA VKGDIAILAD SGIRNGLDVV RMIALGADTV LLGRAFLYAL ATAGQAGVAN LLNLIEKEMK VAMTLTGAKS ISEITQDSLV QGLGKELPAA LAPMAKGNAA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |