Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Lypressin Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP12608-100mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920979
  • 605.00 € / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Lypressin Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives.
100 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.