Learn More
enQuireBio™ Recombinant other M. Pneumoniae P116 Protein
A cDNA sequence encoding the M. Pneumoniae P116 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12613-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920999
  • 1719.11 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
M. Pneumoniae P116 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
GST
Greater than 95% as determined by 12% PAGE (Coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Mycoplasma Pneumoniae P116 is formulated in 1xPBS pH 7.4 and 0.5mM EDTA.