Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MutY Protein
A cDNA sequence encoding the MutY was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1665.00 €
Spezifikation
Name | MutY Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921449
|
enQuireBio™
QP12757-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15941449
|
enQuireBio™
QP12757-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15931449
|
enQuireBio™
QP12757-50UG |
50 μg |
1665.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
MutY Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
The MutY solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQASQFS AQVLDWYDKY GRKTLPWQID KTPYKVWLSE VMLQQTQVAT VIPYFERFMA RFPTVTDLAN APLDEVLHLW TGLGYYARAR NLHKAAQQVA TLHGGKFPET FEEVAALPGV GRSTAGAILS LSLGKHFPIL DGNVKRVLAR CYAVSGWPGK KEVENKLWSL SEQVTPAVGV ERFNQAMMDL GAMICTRSKP KCSLCPLQNG CIAAANNSWA LYPGKKPKQT LPERTGYFLL LQHEDEVLLA QRPPSGLWGG LYCFPQFADE ESLRQWLAQR QIAADNLTQL TAFRHTFSHF HLDIVPMWLP VSSFTGCMDE GNALWYNLAQ PPSVGLAAPV ERLLQQLRTG APV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |