Learn More
enQuireBio™ Recombinant other PhI p 1 Protein
A cDNA sequence encoding the PhI p 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13040-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902329
  • 800.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PhI p 1 Protein
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
PhI p 1 protein solution is supplied in 20mM HEPES pH 8.0, 200mM NaCl and 20% glycerol.
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
MASSSSVLLV VVLFAVFLGS AYGIPKVPPG PNITATYGDK WLDAKSTWYG KPTGAGPKDN GGACGYKDVD KPPFSGMTGC GNTPIFKSGR GCGSCFEIKC TKPEACSGEP VVVHITDDNE EPIAPYHFDL SGHAFGAMAK KGDEQKLRSA GELELQFRRV KCKYPEGTKV TFHVEKGSNP NYLALLVKYV NGDGDVVAVD IKEKGKDKWI ELKESWGAIW RIDTPDKLTG PFTVRYTTEG GTKTEAEDVI PEGWKADTSY ESK