Learn More
enQuireBio™ Recombinant other ProMatrilysin Protein
A cDNA sequence encoding the ProMatrilysin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10852-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915368
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ProMatrilysin Protein
20 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
The protein contains the following additives 25mM Tris-HCl (pH 7.5),150mM NaCl, 5mM CaCl2, 0.01% Brij-35 and 0.02% NaN3.
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The specific activity was found to be 1400 IU/mg.
Other
Untagged