Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Protease Protein
A cDNA sequence encoding the Protease was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13159-50IU
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912689
  • 137.00 € / 50 Einheiten
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Protease Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50 IU
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged