Learn More
enQuireBio™ Recombinant other protein 1
A cDNA sequence encoding the Protein A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13160-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922689
Menge Preis
1 129.74 € / 10 Mikrogramm
10 121.33 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
protein 1
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MAQHDEAQQN AFYQVLNMPN LNADQRNGFI QSLKDDPSQS ANVLGEAQKL NDSQAPKADA QQNNFNKDQQ SAFYEILNMP NLNEAQRNGFIQSLKDDPSQ STNVLGEAKK LNESQAPKAD NNFNKEQQNA FYEILNMPNL NEEQRNGFIQ SLKDDPSQSA NLLSEAKKLN ESQAPKADNKFNKEQQNAFY EILHLPNLNE EQRNGFIQSL KDDPSQSANL LAEAKKLNDA QAPKADNKFN KEQQNAFYEI LHLPNLTEEQ RNGFIQSLKDDPSVSKEILA EAKKLNDAQA PKEEDNNKPG KEDNNKPGKE DNNKPGKEDG NKPGKEDNKK PGKEDNKKPG KEDNKKPGKE DGNKPGKEDNKKPGKEDGNG VHVVKPGDTV NDIAKANGTT ADKIAADNKL ADKNMIKPGQ ELVVDKKQPA NHADANKAQA LPET
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
spa
Other
Untagged
The Protein-A protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 10% glycerol.