Learn More
enQuireBio™ Recombinant other RNASEH1 Protein
A cDNA sequence encoding the RNASEH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13325-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913219
  • 3865.29 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RNASEH1 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
RNASEH1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 2mM DTT.
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLKQVEI FTDGSCLGNP GPGGYGAILR YRGREKTFSA GYTRTTNNRM ELMAAIVALE ALKEHCEVIL STDSQYVRQG ITQWIHNWKK RGWKTADKKP VKNVDLWQRL DAALGQHQIK WEWVKGHAGH PENERCDELA RAAAMNPTLE DTGYQVEV