Learn More
enQuireBio™ Recombinant other S. Pyogenes tkt Protein
A cDNA sequence encoding the S. Pyogenes tkt was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13381-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923389
Menge Preis
1 1292.03 € / 100 Mikrogramm
3 1213.35 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
S. Pyogenes tkt Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
S. Pyogenes tkt is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.