Learn More
enQuireBio™ Recombinant other scIC Protein
A cDNA sequence encoding the scIC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13432-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913549
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
scIC Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Each mg/ml of protein contains 50% glycerol.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 85.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.