Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SecB Protein
A cDNA sequence encoding the SecB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13448-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913599
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SecB Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSEQNNTEMT FQIQRIYTKD ISFEAPNAPH VFQKDWQPEV KLDLDTASSQ LADDVYEVVL RVTVTASLGE ETAFLCEVQQ GGIFSIAGIE GTQMAHCLGA YCPNILFPYA RECITSMVSR GTFPQLNLAP VNFDALFMNY LQQQAGEGTE EHQDA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The SecB protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol.