Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Shiga Like Toxin 2 Protein
A cDNA sequence encoding the Shiga Like Toxin 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13496-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913759
Menge Preis
1 220.56 € / 100 Mikrogramm
6 206.97 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Shiga Like Toxin 2 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Shiga Like Toxin 2 protein solution contains PBS, 50mM arginine and 0.05% sodium azide.