Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SPA-Cys His Protein
A cDNA sequence encoding the SPA-Cys His was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2270.00 €
Spezifikation
Name | SPA-Cys His Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | spa |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914009
|
enQuireBio™
QP13570-10MG |
10 mg |
137.00 €
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904009
|
enQuireBio™
QP13570-100MG |
100 mg |
389.00 €
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924009
|
enQuireBio™
QP13570-1GR |
1 g |
2270.00 €
1 Gramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SPA-Cys His Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNAAQHDEAQ QNAFYQVLNM PNLNADQRNG FIQSLKDDPS QSANVLGEAQ KLNDSQAPKA DAQQNNFNKD QQSAFYEILN MPNLNEAQRN GFIQSLKDDP SQSTNVLGEA KKLNESQAPK ADNNFNKEQQ NAFYEILNMP NLNEEQRNGF IQSLKDDPSQ SANLLSEAKK LNESQAPKAD NKFNKEQQNA FYEILHLPNL NEEQRNGFIQ SLKDDPSQSA NLLAEAKKLN DAQAPKADNK FNKEQQNAFY EILHLPNLTE EQRNGFIQSL KDDPSVSKEI LAEAKKLNDA QAPKEEDSLE HHHHHHC | |
Greater than 96.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
spa | |
Other | |
His | |
SPA protein was lyophilized with no additives. |