Learn More
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p15 Protein
A cDNA sequence encoding the T. pallidum p15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13669-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924329
Menge Preis
1 220.56 € / 100 Mikrogramm
6 206.97 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
T. pallidum p15 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Treponema Pallidum protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
20mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM B-ME and 8M urea.