Learn More
enQuireBio™ Recombinant other T. Vaginalis P65 Protein
A cDNA sequence encoding the T. Vaginalis P65 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13679-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924359
Menge Preis
1 220.56 € / 100 Mikrogramm
6 206.97 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
T. Vaginalis P65 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Protein is >90% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
T. Vaginalis p65protein solution in PBS and 2M Urea.