Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Treponema p17 16.4kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Treponema p17 16.4kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13809-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914779
Menge Preis
1 861.72 € / 1 Milligramm
5 809.24 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Treponema p17 16.4kDa Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Lyophilized from 1 mg/ml in 20mM sodium carbonate pH 10.