Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Treponema TmpA 45kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Treponema TmpA 45kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13812-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914789
  • 605.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Treponema TmpA 45kDa Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Lyophilized from 1 mg/ml in 20mM sodium carbonate pH 10.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.