Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Y. Enterocolitica (O:9) YopH Protein
A cDNA sequence encoding the Y. Enterocolitica (O:9) YopH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13977-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915299
  • 1365.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Y. Enterocolitica (O:9) YopH Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Y. Enterocolitica (O:9) YopH is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.