Learn More
enQuireBio™ Recombinant Ovine Leptin Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10750-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925058
  • 212.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Leptin Protein
Research Use Only
Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor.
Ovine
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3.
100 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
VPIRKVQDDT KTLIKTIVTR INDISHTQSV SSKQRVTGLD FIPGLHPLLS LSKMDQTLAI YQQILASLPS RNVIQISNDL ENLRDLLHLL AASKSCPLPQ VRALESLESL GVVLEASLYS TEVVALSRLQ GSLQDMLRQL DLSPGC
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.