Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) PA-I galactophilic lectin, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Marke:  enQuireBio™ QP6995-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16076940
  • 440.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_251260.1
P. aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein
Research Use Only
lecA
Recombinant Protein
E. coli
AWKGEVLANN EAGQVTSIIY NPGDVITIVA AGWASYGPTQ KWGPQGDREH PDQGLICHDA FCGALVMKIG NSGTIPVNTG LFRWVAPNNV QGAITLIYND VPGTYGNNSG SFSVNIGKDQ S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
882335
10 μg
Not determined.
Full Length
P. aeruginosa
His
Tris-based buffer, 50% glycerol