missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Peptidylarginine deiminase Protein

A DNA sequence encoding the Porphyromonas gingivalis (strain ATCC BAA-308 / W83) Peptidylarginine deiminase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP8205-ec-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16083261

  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

WP_005873463.1
P. gingivalis Peptidylarginine deiminase Protein
Research Use Only
PG_1424
Recombinant Protein
E. coli
AFQETNPPAG PVRAIAEYER SAAVLVRYPF GIPMELIKEL AKNDKVITIV ASESQKNTVI TQYTQSGVNL SNCDFIIAKT DSYWTRDYTG WFAMYDTNKV GLVDFIYNRP RPNDDEFPKY EAQYLGIEMF GMKLKQTGGN YMTDGYGSAV QSHIAYTENS SLSQAQVNQK MKDYLGITHH DVVQDPNGEY INHVDCWGKY LAPNKILIRK VPDNHPQHQA LEDMAAYFAA QTCAWGTKYE VYRALATNEQ PYTNSLILNN RVFVPVNGPA SVDNDALNVY KTAMPGYEII GVKGASGTPW LGTDALHCRT HEVADKGYLY IKHYPILGEQ AGPDYKIEAD VVSCANATIS PVQCYYRING SGSFKAADMT MESTGHYTYS FTGLNKNDKV EYYISAADNS GRKETYPFIG EPDPFKFTCM NETNTCTVTG AAKALRAWFN AGRSELAVSV SLNIAGTYRI KLYNTAGEEV AAMTKELVAG TSVFSMDVYS QAPGTYVLVV EGNGIRETMK ILK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29256112
1 mg
Not determined.
Full Length
P. gingivalis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote