Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Calpain-2 catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Calpain-2 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5757-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917539
Menge Preis
1 920.10 € / 100 Mikrogramm
5 865.45 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Calpain-2 catalytic subunit Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Pig
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CAPN2
Recombinant Protein
E. coli
YPNTFWMNPQ YLIKLEEEDE DQEDGESGCT FLVGLIQKHR RRQRKMGEDM HTIGFGIYEV PEELTGQTNI HLSKNFFLTH RARERSDTFI NLREVLNRFK LPPGEYILVP STFEPNKDGD FCIRVFSEKK ADYQVVDDEI EADLEENDAS EDDIDDGFRR LFAQLAGEDA EISAFELQTI LRRVLAKRQD IKSDGFSIET CRIMVDMLDS DGSAKLGLKE FYILWTKIQK YQKIYREIDV DRSGTMNSYE MRKALEEAGF KLPCQLHQVI VARFADDQLI IDFDNFVRCL VRLETLFRIS KQLDSENTGT IELDLISWLC FSVL