Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig E-Selectin / CD62e / SELE Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) E-Selectin / CD62e / SELE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6661-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044890
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_999433.1
E-Selectin / CD62e / SELE Protein
Research Use Only
SELE
Recombinant Protein
E. coli
WSYSASTETM TFDDASAYCQ QRYTHLVAIQ NHAEIEYLNS TFNYSASYYW IGIRKINGTW TWIGTKKALT PEATNWAPGE PNNKQSNEDC VEIYIKRDKD SGKWNDERCS KKKLALCYTA ACTPTSCSGH GECIETINSS TCQCYPGFRG LQCEQVVECD ALENPVNGVV TCPQSLPWNT TCAFECKEGF ELIGPEHLQC TSSGSWDGKK PTCKAVTCDT VGHPQNGDVS CNHSSIGEFA YKSTCHFTCA EGFGLQGPAQ IECTAQGQWT QQAPVCKAVK CPAVSQPKNG LVKFTHSPTG EFTYKSSCAF SCEEGFELRG SAQLACTSQG QWTQEVPSCQ VVQCSSLEVP REINMSCSGE PVFGAVCTFA CPEGWMLNGS VALTCGATGH WSGMLPTCEA PAESKIP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
397508
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Pig
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol