Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Insulin Protein
A cDNA sequence encoding the Insulin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10733-1gr
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915008
  • 1515.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
397415
1 g
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
>27 units/mg.
Porcine
Untagged
The Insulin Porcine was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives.
Insulin Protein
Research Use Only
INS
Recombinant Protein
Porcine
MALWTRLLPL LALLALWAPA PAQAFVNQHL CGSHLVEALY LVCGERGFFY TPKARREAEN PQAGAVELGG GLGGLQALAL EGPPQKRGIV EQCCTSICSL YQLENYCN
Greater than 97.0% as determined by SEC-HPLC.