Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Procalcitonin Protein
A cDNA sequence encoding the Procalcitonin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13153-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912669
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Procalcitonin Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASTPLRSALETL PDPGPLSEKE GRLLLAALVK AYVQRKTNEL EQEQEQETEG SSLDSSRAKR CSNLSTCVLS AYWRNLNNFH RFSGMGFGPE TPGKKSDIAS SLERDLFPRG MPQDAN
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Porcine
His
Procalcitonin was filtered (0.4microm) and lyophilized in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 8.0.