Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Thrombin Protein
A cDNA sequence encoding the Thrombin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10878-1000U
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915448
  • 755.00 € / 1000 Einheiten
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Thrombin Protein
Research Use Only
One unit is defined as the amount of enzyme needed to cleave 1 mg of fusion protein in 16 hours to 95% completion at 20C in a buffer containing 25mM Tris-HCl, pH 8.4, 150mM NaCl, and 2.5mM CaCl2.
Porcine
Untagged
1000 IU
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Porcine
Lyophilized Powder from 20mM PBS, pH 7.4 containing 0.9% NaCl.