missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine TNF a Protein
A cDNA sequence encoding the TNF a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 397086 |
---|---|
Name | TNF a Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | TNF |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915468
|
enQuireBio™
QP10884-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905468
|
enQuireBio™
QP10884-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15995458
|
enQuireBio™
QP10884-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
397086 | |
Research Use Only | |
TNF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSTESMIRDV ELAEEALAKK AGGPQGSRRC LCLSLFSFLL VAGATTLFCL LHFEVIGPQK EEFPAGPLSI NPLAQGLRSS SQTSDKPVAH VVANVKAEGQ LQWQSGYANA LLANGVKLKD NQLVVPTDGL YLIYSQVLFR GQGCPSTNVF LTHTISRIAV SYQTKVNLLS AIKSPCQRET PEGAEAKPWY EPIYLGGVFQ LEKDDRLSAE INLPDYLDFA ESGQVYFGII AL | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
TNF a Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by the cytotoxicity of porcine PK15 cells was found to be 0.001-0.015 ng/ml. | |
Porcine | |
Untagged | |
The protein was lyophilized with no additives. |