Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine TNF a Protein
A cDNA sequence encoding the TNF a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10884-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915468
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
397086
5 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 as determined by the cytotoxicity of porcine PK15 cells was found to be 0.001-0.015 ng/ml.
Porcine
Untagged
The protein was lyophilized with no additives.
TNF a Protein
Research Use Only
TNF
Recombinant Protein
E. coli
MSTESMIRDV ELAEEALAKK AGGPQGSRRC LCLSLFSFLL VAGATTLFCL LHFEVIGPQK EEFPAGPLSI NPLAQGLRSS SQTSDKPVAH VVANVKAEGQ LQWQSGYANA LLANGVKLKD NQLVVPTDGL YLIYSQVLFR GQGCPSTNVF LTHTISRIAV SYQTKVNLLS AIKSPCQRET PEGAEAKPWY EPIYLGGVFQ LEKDDRLSAE INLPDYLDFA ESGQVYFGII AL
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.