Learn More
enQuireBio™ Recombinant RABV GlycoProtein
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Glycoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Name | RABV GlycoProtein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | G |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16038750
|
enQuireBio™
QP7413-EC-10UG |
10 μg |
402.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16028750
|
enQuireBio™
QP7413-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16048750
|
enQuireBio™
QP7413-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16058750
|
enQuireBio™
QP7413-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16068750
|
enQuireBio™
QP7413-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16078750
|
enQuireBio™
QP7413-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
RABV GlycoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
RABV | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
G | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KFPIYTILDK LGPWSPIDIH HLSCPNNLVV EDEGCTNLSG FSYMELKVGY ILAIKMNGFT CTGVVTEAET YTNFVGYVTT TFKRKHFRPT PDACRAAYNW KMAGDPRYEE SLHNPYPDYR WLRTVKTTKE SLVIISPSVA DLDPYDRSLH SRVFPSGKCS GVAVSSTYCS TNHDYTIWMP ENPRLGMSCD IFTNSRGKRA SKGSETCGFV DERGLYKSLK GACKLKLCGV LGLRLMDGTW VAMQTSNETK WCPPDQLVNL HDFRSDEIEH LVVEELVRKR EECLDALESI MTTKSVSFRR LSHLRKLVPG FGKAYTIFNK TLMEADAHYK SVRTWNEILP SKGCLRVGGR CHPHVNGVFF NGIILGPDGN VLIPEMQSSL LQQHMELLES SVIPLVHPLA DPSTVFKDGD EAEDFVEVHL PDVHNQVSGV DLGLPNWGKY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |