Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Alkaline Phosphatase / ALPL Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Alkaline Phosphatase / ALPL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5647-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926709
Menge Preis
1 3211.16 € / 1 Milligramm
3 3021.38 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_037191.1
Alkaline Phosphatase / ALPL Protein
1 mg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
25586
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Alpl
Recombinant Protein
E. coli
FVPEKEKDPS YWRQQAQETL KNALKLQKLN TNVAKNIIMF LGDGMGVSTV TAARILKGQL HHNTGEETRL EMDKFPFVAL SKTYNTNAQV PDSAGTATAY LCGVKANEGT VGVSAATERT RCNTTQGNEV TSILRWAKDA GKSVGIVTTT RVNHATPSAA YAHSADRDWY SDNEMPPEAL SQGCKDIAYQ LMHNIKDIDV IMGGGRKYMY PKNRTDVEYE LDEKARGTRL DGLDLISIWK SFKPRHKHSH YVWNRTELLA LDPSRVDYLL GLFEPGDMQY ELNRNNLTDP SLSEMVEVAL RILTKNPKGF FLLVEGGRID HGHHEGKAKQ ALHEAVEMDE AIGKAGTMTS QKDTLTVVTA DHSHVFTFGG YTPRGNSIFG LAPMVSDTDK KPFTAILYGN GPGYKVVDGE RENVSMVDYA HNNYQAQSAV PLRHETHGGE DVAVFAKGPM AHLLHGVHEQ NYIPHVMAYA SCIGANLDHC AWAS