Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat BD 4 Protein
A cDNA sequence encoding the BD 4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 64389 |
---|---|
Name | BD 4 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | Defb4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924168
|
enQuireBio™
QP10534-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914168
|
enQuireBio™
QP10534-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904168
|
enQuireBio™
QP10534-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
64389 | |
Research Use Only | |
Defb4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSINNPITCL TKGGVCWGPC TGGFRQIGTC GLPRVRCCKK K | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE. |
BD 4 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Measured by its antimicrobial activity against E. coli. The ED50 for this effect is typically 5-50microg/ml. | |
Rat | |
Untagged | |
BD-4 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |