Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat BD 4 Protein
A cDNA sequence encoding the BD 4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10534-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924168
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
64389
5 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Measured by its antimicrobial activity against E. coli. The ED50 for this effect is typically 5-50microg/ml.
Rat
Untagged
BD-4 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
BD 4 Protein
Research Use Only
Defb4
Recombinant Protein
E. coli
QSINNPITCL TKGGVCWGPC TGGFRQIGTC GLPRVRCCKK K
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE.