Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat bFGF / FGF2 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5493-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926249
Menge Preis
1 246.51 € / 50 Mikrogramm
6 231.72 € / 50 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_062178.1
bFGF / FGF2 Protein
50 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 1 ng/mL in the BALB/c 3T3 proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1.0 x 10^6 units/mg.
Rat
Untagged
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5
54250
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FGF2
Recombinant Protein
E. coli
MPALPEDGGG AFPPGHFKDP KRLYCKNGGF FLRIHPDGRV DGVREKSDPH VKLQLQAEER GVVSIKGVCA NRYLAMKEDG RLLASKCVTE ECFFFERLES NNYNTYRSRK YSSWYVALKR TGQYKLGSKT GPGQKAILFL PMSAKS