Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CALB1 Protein
A cDNA sequence encoding the CALB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11257-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916638
  • 3785.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
83839
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MAESHLQSSL ITASQFFEIW LHFDADGSGY LEGKELQNLI QELLQARKKA GLELSPEMKT FVDQYGQRDD GKIGIVELAH VLPTEENFLL LFRCQQLKSC EEFMKTWRKY DTDHSGFIET EELKNFLKDL LEKANKTVDD TKLAEYTDLM LKLFDSNNDG KLELTEMARL LPVQENFLLK FQGIKMCGKE FNKAFELYDQ DGNGYIDENE LDALLKDLCE KNKQELDINN ISTYKKNIMA LSDGGKLYRT DLALILSAGD N
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
CALB1 Protein
Research Use Only
Calb1
Rat
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing 50mM NaHCO3.