Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CALB1 Protein
A cDNA sequence encoding the CALB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11257-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926638
Menge Preis
1 129.74 € / 1 Mikrogramm
10 121.33 € / 1 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
83839
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Calb1
Rat
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing 50mM NaHCO3.
CALB1 Protein
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MAESHLQSSL ITASQFFEIW LHFDADGSGY LEGKELQNLI QELLQARKKA GLELSPEMKT FVDQYGQRDD GKIGIVELAH VLPTEENFLL LFRCQQLKSC EEFMKTWRKY DTDHSGFIET EELKNFLKDL LEKANKTVDD TKLAEYTDLM LKLFDSNNDG KLELTEMARL LPVQENFLLK FQGIKMCGKE FNKAFELYDQ DGNGYIDENE LDALLKDLCE KNKQELDINN ISTYKKNIMA LSDGGKLYRT DLALILSAGD N