Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Cathepsin K Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5892-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918499
Menge Preis
1 725.49 € / 100 Mikrogramm
5 682.62 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_113748.1
Cathepsin K Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
29175
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Ctsk
Recombinant Protein
E. coli
VPDSIDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS AGALEGQLKK KTGKLLALSP QNLVDCVSEN YGCGGGYMTT AFQYVQQNGG IDSEDAYPYV GQDESCMYNA TAKAAKCRGY REIPVGNEKA LKRAVARVGP VSVSIDASLT SFQFYSRGVY YDENCDRDNV NHAVLVVGYG TQKGNKYWII KNSWGESWGN KGYVLLARNK NNACGITNLA SFPKM