Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5509-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926289
  • 263.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_113718.1
CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Research Use Only
CCL2
Recombinant Protein
E. coli
QPDAVNAPLT CCYSFTGKMI PMSRLENYKR ITSSRCPKEA VVFVTKLKRE ICADPNKEWV QKYIRKLDQN QVRSETTVFY KIASTLRTSA PLNVNLTHKS EANASTLFST TTSSTSVEVT SMTEN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
24770
10 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 induces THP-1 chemotaxis (significanty different from control at Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 concentrations greater than 10 ng/ml).
Rat
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA