Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CDNF Protein
A cDNA sequence encoding the CDNF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10549-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924218
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CDNF Protein
Research Use Only
CDNF Rat is able to enhance neurite outgrowth of E16-E18 rat embryonic cortical neurons when immobilized at 5-25 microg/mL on a nitrocellulose-coated microplate.
Rat
Untagged
CDNF protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4.
20 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
QGLEAGVRSR ADCEVCKEFL NRFYNSLLTR GIDFSVDTIE EELISFCADT KGKENRLCYY LGATKDSATK ILGEVTRPMS VHMPTVKICE KLKKMDSQIC ELKYEKKLDL ESVDLWKMRV AELKQILHSW GEECRACAEK HDYVNLIKEL APKYVETRPQ TEL
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.