Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Clusterin Protein
A cDNA sequence encoding the Clusterin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 24854 |
---|---|
Name | Clusterin Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | Clu |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15937318
|
enQuireBio™
QP11454-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15917318
|
enQuireBio™
QP11454-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15927318
|
enQuireBio™
QP11454-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
24854 | |
Research Use Only | |
Clu | |
Rat | |
His | |
Lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.01M Tris pH 7.2. |
Clusterin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASMTGGQQM GRDPNSSSPF YFWMNGDRID SLLESDRQQS QVLDAMQDSF TRASGIIDTL FQDRFFTHEPQDIHHFSPMG FPHKRPHLLY PKSRLVRSLM PLSHYGPLSF HNMFQPFFDM IHQAQQAMDV QLHSPALQFPDVDFLKEGED DRTVCKEIRH NSTGCLKMKG QCEKCQEILS VDCSTNNPAQ ANLRQELNDS LQVAERLTQQYNELLHSLQS KMLNTSSLLE QALEHHHHHH | |
Greater than 95% as determined by SDS PAGE. |