Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Clusterin Protein
A cDNA sequence encoding the Clusterin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11454-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917318
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
24854
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MASMTGGQQM GRDPNSSSPF YFWMNGDRID SLLESDRQQS QVLDAMQDSF TRASGIIDTL FQDRFFTHEPQDIHHFSPMG FPHKRPHLLY PKSRLVRSLM PLSHYGPLSF HNMFQPFFDM IHQAQQAMDV QLHSPALQFPDVDFLKEGED DRTVCKEIRH NSTGCLKMKG QCEKCQEILS VDCSTNNPAQ ANLRQELNDS LQVAERLTQQYNELLHSLQS KMLNTSSLLE QALEHHHHHH
Greater than 95% as determined by SDS PAGE.
Clusterin Protein
Research Use Only
Clu
Rat
His
Lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.01M Tris pH 7.2.