Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CNTF Protein
A cDNA sequence encoding the CNTF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | CNTF Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Fully biologically active by its ability to phosphorylate STAT3 in several cells lines. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15934248
|
enQuireBio™
QP10559-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924248
|
enQuireBio™
QP10559-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914248
|
enQuireBio™
QP10559-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CNTF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AFAEQTPLTL HRRDLSSRSIWLARKIRSDLTALMESYVKHQGLNKNINLDSVDGVPVASTDRWSEMTEAERLQENLQAYRTFQGMLTKLLEDQRVHFTPTEGDFHQAIHTLMLQVSAFAYQLEELMVLLEQKIPENEADGMPATVGDGGLFEKKLWGLKVLQELSQWTVRSIHDLRVISSHQMGISALESHYGAKDKQM | |
Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by Gel Filtration. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Fully biologically active by its ability to phosphorylate STAT3 in several cells lines. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing 0.025% NaHCO3. |