Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FABP1 Protein
A cDNA sequence encoding the FABP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11831-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918518
  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
FABP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNFSGKY QVQSQENFEP FMKAMGLPED LIQKGKDIKG VSEIVHEGKK VKLTITYGSK VIHNEFTLGE ECELETMTGE KVKAVVKMEG DNKMVTTFKG IKSVTEFNGD TITNTMTLGD IVYKRVSKRI
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rat
His
The FABP1 solution (1 mg/1ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.