Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GFRA1 Protein
A cDNA sequence encoding the GFRA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11958-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918928
  • 1815.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GFRA1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
DRLDCVKASD QCLKEQSCST KYRTLRQCVA GKETNFSLTS GLEAKDECRS AMEALKQKSL YNCRCKRGMK KEKNCLRIYW SMYQSLQGND LLEDSPYEPV NSRLSDIFRA VPFISDVFQQ VEHISKGNNC LDAAKACNLD DTCKKYRSAY ITPCTTSMSN EVCNRRKCHK ALRQFFDKVP AKHSYGMLFC SCRDIACTER RRQTIVPVCS YEERERPNCL SLQDSCKTNY ICRSRLADFF TNCQPESRSV SNCLKENYAD CLLAYSGLIG TVMTPNYVDS SSLSVAPWCD CSNSGNDLED CLKFLNFFKD NTCLKNAIQA FGNGSDVTMW QPAPPVQTTT ATTTTAFRVK NKPLGPAGSE NEIPTHVLPP CANLQAQKLK SNVSGSTHLC LSDSDFGKDG LAGASSLEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGKH HHHHH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rat
His
GFRA1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.