missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Haptoglobin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Haptoglobin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036714.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 24464 |
Name | Haptoglobin Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16036991
|
enQuireBio™
QP8887-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16056991
|
enQuireBio™
QP8887-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16046991
|
enQuireBio™
QP8887-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16066991
|
enQuireBio™
QP8887-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16076991
|
enQuireBio™
QP8887-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16086991
|
enQuireBio™
QP8887-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_036714.2 | |
Haptoglobin Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24464 | |
Research Use Only | |
HP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VELGNDATDI EDDSCPKPPE IANGYVEHLV RYRCRQFYKL QTEGDGIYTL NSEKQWVNPA AGDKLPKCEA VCGKPKHPVD QVQRIIGGSM DAKGSFPWQA KMISRHGLTT GATLISDQWL LTTAQNLFLN HSENATAKDI APTLTLYVGK NQLVEIEKVV LHPERSVVDI GLIKLKQKVL VTEKVMPICL PSKDYVAPGR MGYVSGWGRN VNFRFTERLK YVMLPVADQE KCELHYEKST VPEKKGAVSP VGVQPILNKH TFCAGLTKYE EDTCYGDAGS AFAVHDTEED TWYAAGILSF DKSCAVAEYG VYVRATDLKD WVQETMAK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |