Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IFNG / Interferon Gamma Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5496-250ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916259
  • 580.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_620235.1
IFNG / Interferon Gamma Protein
Research Use Only
IFNG
Rat
Untagged
10 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, pH 7.5
25712
250 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MQGTLIESLE SLKNYFNSSS MDAMEGKSLL LDIWRNWQKD GNTKILESQI ISFYLRLFEV LKDNQAISNN ISVIESHLIT NFFSNSKAKK DAFMSIAKFE VNNPQIQHKA VNELIRVIHQ LSPESSLRKR KRSRC
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.